2-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20202.06
L20202.14
L20202.06EA
71.4
EUR
L20202.06
L20202.14
2-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
2-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5470-96-2
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 113061
Formule:
C₁₀H₇NO Smeltpunt: 66…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075032 CAS nummer: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |