5-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19641.03
L19641.06
L19641.MD
L19641.03EA
148
EUR
L19641.03
L19641.06
L19641.MD
5-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
5-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 22934-41-4
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 113095
Formule:
C₁₀H₇NO Smeltpunt: 94…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00805835 CAS nummer: 22934-41-4 |