8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19642.03
L19642.06
L19642.03EA
143
EUR
L19642.03
L19642.06
8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
8-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 38707-70-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 113039
Formule:
C₁₀H₇NO Smeltpunt: 92…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00805837 CAS nummer: 38707-70-9 |