2-Quinolinecarbonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Quinoline-2-carbonitrile
L19427.03
L19427.06
L19427.03EA
37.2
EUR
L19427.03
L19427.06
2-Quinolinecarbonitrile ≥97%
2-Quinolinecarbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1436-43-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 160°/23mm
Beilstein Reference: 115213
MDL No.: MFCD00134341
Formule:
C₁₀H₆N₂ Kookpunt: 160 °C (23 mmHg) Smeltpunt: 93…96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134341 CAS nummer: 1436-43-7 EINECS: 215-865-1 |