5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
L19643.03EA 82.4 EUR
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 7250-53-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 129178
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047608
CAS nummer: 7250-53-5