6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
418800050
418800250
ACRO418800050EA
77.3
EUR
ACRO418800050
ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formule:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173.17 g/mol Kookpunt: 345 Smeltpunt: 293…294 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047613 CAS nummer: 10349-57-2 EINECS: 233-761-4 |
Specification Test Results
Appearance | Beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |