2-Chloroquinoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
110040010 110040050 110040250
ACRO110040010EA 31.1 EUR
ACRO110040010 ACRO110040050 ACRO110040250
2-Chloroquinoline 99%
2-Chloroquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Kookpunt: 265…267 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 34…37 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006741
CAS nummer: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %