Clioquinol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01341.1 SB01341.10 SB01341EE
MAYBSB01341.1EA 0 EUR
MAYBSB01341.1 MAYBSB01341.10 MAYBSB01341EE
Clioquinol
Clioquinol
Formule: C₉H₅ClINO
Kookpunt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 183…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006787
CAS nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052