Cloxiquina 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22856.18EA 27.6 EUR
B22856.18 B22856.30
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Purity: 95%
CAS No.: 130-16-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 5289
Merck Reference: 14,2422
MDL No.: MFCD00006788
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Kookpunt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006788
CAS nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483