Cloxiquina
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PROOMM0391.00EA 0 EUR
PROOMM0391.00
Cloxiquina
Cloxiquina
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Kookpunt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006788
CAS nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483