5-Aminoquinoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19628.03 L19628.06
L19628.03EA 63.4 EUR
L19628.03 L19628.06
5-Aminoquinoline 99%
5-Aminoquinoline
Purity: 99% CAS No.: 611-34-7 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 310° MDL No.: MFCD00006797
Formule: C₉H₈N₂
Kookpunt: 310 °C
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006797
CAS nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1