Gekoelde baden en circulatiethermostaten, Optima™
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LTC4R TXF200-R52
GRANLTC4REA 11250 EUR
GRANLTC4R GRANTXF200-R52
Gekoelde baden en circulatiethermostaten, Optima™
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Grant low temperature circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications.
  • T100 temperature range: 0 to 100 °C with refrigeration unit
  • TC120 temperature range: −25 to +100 °C with refrigeration unit
  • Pump for external circulation, an audible and visual alarm and adjustable over-temperature cut-out (TC 120 only)
  • Stability and uniformity ±0,1 at −10 °C
Thermostaten voor algemeen gebruik - T100 en TC120:
De digitale, microprocessorgestuurde T100- en TC120-thermostaten zijn uitgerust met een handige draaiknop en twee functietoetsen voor eenvoudige temperatuurinstelling en menunavigatie. De apparaten zijn voorzien van een duidelijk, overzichtelijk, viercijferig display, drie aanpasbare temperatuurvoorinstellingen, beveiliging voor laag vloeistofpeil, vaste uitschakelfunctie voor oververhitting, zichtbaar alarm, afteltimer en kalibratiemogelijkheid voor de gebruiker voor optimale nauwkeurigheid.
They are suitable for use in both open and closed loop circulation (i.e. remote vessel open or closed). R2, R3, R4 and R5 models include a drain tap. The four Grant Optima™ thermostats can be combined with the five Grant refrigeration units to provide a range of models to cover basic through to sophisticated needs. Grant also offers a choice of two ready assembled low temperature refrigeration kits (LTC models) which have the Optima™ mounted on the refrigeration unit as a ready to use system with an additional years warranty (total 4 years).
Geavanceerde thermostaten - TX150 en TXF200:
De TX150- en TXF200-thermostaten zijn uitgerust met een QVGA TFT-kleurenscherm waarop de daadwerkelijke en ingestelde temperatuur en duidelijke statuspictogrammen worden weergegeven. Samen met de gebruiksvriendelijke draaiknop en functietoetsen maakt het QVGA TFT-scherm snelle navigatie mogelijk via het intuïtieve menusysteem. Beide apparaten hebben een RS232- en een USB-interface en kunnen worden geprogrammeerd via een externe pc of laptop met de veelzijdige Labwise™-software (software optioneel verkrijgbaar) van Grant. Extra functies zijn een afteltimer, instelbare uitschakelfunctie bij oververhitting, zichtbare, hoorbare en programmeerbare alarmen voor hoge en lage temperaturen. De TX150 biedt de mogelijkheid 1 programma met 30 segmenten op te slaan. De TXF200 kan ook worden geprogrammeerd via de gebruikersinterface en kan maximaal 10 programma's opslaan met 100 segmenten. De programma-interface bevat een insteloptie voor de doeltemperatuur, met de keuze tussen de tijd tot de doeltemperatuur of de stijgsnelheid van de temperatuur. Verder beschikt het apparaat over een extra programmeerbaar relais voor in-/uitschakelen van aanvullende apparatuur of koeleenheden.
TX150 en TXF200 omgevingstemperatuurbereik: −47 tot +100 °C met koeleenheid (R model afhankelijk)
Pomp voor externe circulatie, een akoestisch en visueel alarm en instelbare uitschakeling bij te hoge temperaturen
Stabiliteit bij −10 °C is ±0,1 °C
Aansluiting voor externe PT1000-temperatuursonde
Vijfpunts gebruikerskalibratie van interne en externe sondes
Maximale pompcapaciteiten:
TC120 16 L/min 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, variabele snelheid
Leveringsinformatie: LTC-modellen worden geleverd met geïsoleerde slangen en clips, en bevatten een extra jaar garantie. Zie de website voor informatie over het volledige assortiment modellen en toebehoren.
Opgelet: Koelvermogen gedefinieerd bij 20, 0, -20 en -40 °C in een omgevingstemperatuur van 20 °C.