2-Quinolinol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
418810100
418810010
ACRO418810100EA
233
EUR
ACRO418810100
ACRO418810010
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formule:
C₉H₇NO Kookpunt: 347 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 197…200 °C Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006743 CAS nummer: 59-31-4 EINECS: 200-420-6 Merck Index: 13,01835 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown-purple to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 194 to 200 °C |
HPLC | ≥97.5 % |