4-Quinolinol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15859.03
A15859.06
A15859.09
A15859.03EA
28.2
EUR
A15859.03
A15859.06
A15859.09
4-Quinolinol ≥98%
4-Quinolinol
Purity: 98%
CAS No.: 611-36-9
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 1524969
Formule:
C₉H₇NO Smeltpunt: 201…205 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006777 CAS nummer: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 |