6-Quinolinol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
364930250
364931000
ACRO364930250EA
110
EUR
ACRO364930250
ACRO364931000
6-Quinolinol 98%
6-Quinolinol
Formule:
C₉H₇NO Kookpunt: 313 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 190…195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047611 CAS nummer: 580-16-5 EINECS: 209-454-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Beige to grey to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 190 to 195 °C |
HPLC | ≥97.5 % |