7-Quinolinol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
418820010
418820050
ACRO418820010EA
128
EUR
ACRO418820010
ACRO418820050
7-Quinolinol 99%
7-Quinolinol
Formule:
C₉H₇NO Kookpunt: 313 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 239…244 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016730 CAS nummer: 580-20-1 EINECS: 209-457-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 244 °C (Dec) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |