8-Quinolinol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8.20261.0250EA 67.4 EUR
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8-Quinolinol for synthesis, Sigma-Aldrich®
8-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Kookpunt: 267 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006807
CAS nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.56 g/l (20 °C)
Melting Point 72.5 - 74.0 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)