8-Quinolinol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
25368.01 25368.02
SERA25368.01EA 0 EUR
SERA25368.01 SERA25368.02
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Kookpunt: 267 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006807
CAS nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM