2,4-Quinolinediol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 23.4 EUR
B20747.06 B20747.14
2,4-Quinolinediol ≥97%
2,4-Quinolinediol
Purity: 97% CAS No.: 86-95-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 300° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 129767 MDL No.: MFCD00006744
Formule: C₉H₇NO₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006744
CAS nummer: 86-95-3
EINECS: 201-711-0