8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L06640.09
L06640.18
L06640.09EA
59.5
EUR
L06640.09
L06640.18
8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
8-Quinolinesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85-48-3
Molecular Formula: C9H7NO3S
Formula Weight: 209.23
Melting Point:
Formule:
C₉H₇NO₃S Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024037 CAS nummer: 85-48-3 EINECS: 201-611-7 ADR: 8,III |