6-Nitroquinaldine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methyl-6-nitroquinoline
A10945.06
A10945.03
A10945.14
A10945.06EA
138
EUR
A10945.06
A10945.03
A10945.14
6-Nitroquinaldine ≥98%
6-Nitroquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 613-30-9
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 7915
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ Smeltpunt: 162…166 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051736 CAS nummer: 613-30-9 |