8-Nitroquinaldine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methyl-8-nitroquinoline
L03006.03
L03006.06
L03006.03EA
13.2
EUR
L03006.03
L03006.06
8-Nitroquinaldine ≥98%
8-Nitroquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 881-07-2
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Odour: Odourless
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 145077
MDL No.: MFCD00006764
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188.19 g/mol Smeltpunt: 136…139 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006764 CAS nummer: 881-07-2 EINECS: 212-919-6 |