2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14587.06 A14587.14 A14587.22
A14587.06EA 43 EUR
A14587.06 A14587.14 A14587.22
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
2-Methyl-4-quinolinol
Purity: 98+% CAS No.: 607-67-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 118320
Formule: C₁₀H₉NO
Kookpunt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 234…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006758
CAS nummer: 607-67-0
EINECS: 210-140-6