4-Methylquinoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 33 EUR
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylquinoline 99%
4-Methylquinoline
Formule: C₁₀H₉N
Kookpunt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 9…10 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006784
CAS nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %