6-Methylquinoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 173 EUR
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Formule: C₁₀H₉N
Kookpunt: 256…260 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: -22,2 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006804
CAS nummer: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %