6-Methylquinoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21892.06 B21892.14 B21892.22
B21892.06EA 24.5 EUR
B21892.06 B21892.14 B21892.22
6-Methylquinoline ≥98%
6-Methylquinoline
Purity: 98% CAS No.: 91-62-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: -22° Boiling Point: 257-259° Beilstein Reference: 110336 MDL No.: MFCD00006804
Formule: C₁₀H₉N
Kookpunt: 257…259 °C
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1,066
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006804
CAS nummer: 91-62-3
EINECS: 202-084-6