2,4-Dimethylquinoline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 32.6 EUR
L08348.MC L08348.ME
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Formule: C₁₁H₁₁N
Kookpunt: 264…265 °C
Dichtheid: 1,060
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006760
CAS nummer: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9