Bromocyclopentane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15455.22
A15455.36
A15455.22EA
34.7
EUR
A15455.22
A15455.36
Bromocyclopentane ≥98%
Bromocyclopentane
Purity: 98+%
CAS No.: 137-43-9
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.04
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4881
Odour: Odourless
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 1209256
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001359
Formule:
C₅H₉Br Kookpunt: 137…139 °C Dichtheid: 1,390 Vlampunt: 42 °C (107 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001359 CAS nummer: 137-43-9 EINECS: 205-294-6 UN: 1993 ADR: 3,III |