Cyclohexanon ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Formule:
C₆H₁₀(=O) Kookpunt: 154…156 °C Smeltpunt: –26 °C Dichtheid: 0,948 Vlampunt: 47 °C (116 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001625 CAS nummer: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III Bereik: 01-2119453616-35 Merck Index: 14,2726 |