Cyclohexanon, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02888.1000 1.02888.2500 1.02888.6010 1.02888.9191 1.02888.6025
1.02888.1000EA 97.2 EUR
1.02888.1000 1.02888.2500 1.02888.6010 1.02888.9191 1.02888.6025
Cyclohexanon, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Cyclohexanon
Formule: C₆H₁₀(=O)
Kookpunt: 155,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001625
CAS nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM