Cyclohexanon 99,0 zA
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pimelic Ketone
23236.294EA 65.5 EUR
23236.294 23236.460
Cyclohexanon 99,0 zA
Cyclohexanon
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Kookpunt: 155.6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001625
CAS nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.005 meq/g
Boiling point 154.5 - 156.5 °C
Density (20/4) 0.946 - 0.948
Refractive index (20°C) 1.449 - 1.451
Viscosity (25°C) 1.92 - 2.2 mPa·s
Cyclohexanol Max. 0.5 %
Water Max. 0.2 %