Cyclopentanon, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
08299-50ML-F
08299-5ML-F
08299-50ML-FEA
213
EUR
08299-50ML-F
08299-5ML-F
Cyclopentanon, Supelco®
Cyclopentanon
Formule:
C₅H₈O Kookpunt: 130 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –58 °C Dichtheid: 0,941 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001409 CAS nummer: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 13,02771 |