1,3-Cyclohexanedione
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cyclohexane-1,3-dione
SB01019.1 SB01019.10 SB01019.50
MAYBSB01019.1EA 0 EUR
MAYBSB01019.1 MAYBSB01019.10 MAYBSB01019.50
1,3-Cyclohexanedione
1,3-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Kookpunt: 235
Smeltpunt: 105
Dichtheid: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001585
CAS nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200