1,3-Cyclopentanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Cyclopentane-1,3-dione
L10336.03
L10336.06
L10336.03EA
50.2
EUR
L10336.03
L10336.06
1,3-Cyclopentanedione ≥98%
1,3-Cyclopentanedione
Purity: 98%
CAS No.: 3859-41-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1362728
Formule:
C₅H₆O₂ Smeltpunt: 151…153 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001405 CAS nummer: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |