VWR®, Baden en deksels, roestvrij staal met MX-temperatuurregelaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
462-0213EA 2760 EUR
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Baden en deksels, roestvrij staal met MX-temperatuurregelaar
Baden Waterbaden, geroerd
Roestvrij stalen baden met gebruiksvriendelijke MX-temperatuurregelaar met drie bedieningsknoppen en aanwijzingen op het scherm.
  • Groot EasyView™ LCD-scherm met alarm- of foutpictogrammen plus Engelse aanwijzingen en menu's
  • Door de gebruiker instelbare hoge en lage temperatuurlimieten en alarmen voor laag vloeistofniveau
  • Drukpomp met één snelheid
  • Geïntegreerde pomp- en verwarmingsspiraalbescherming
  • Eénpuntskalibratie
Maximale pompcapaciteiten:
11,9 L/min, 120 mbar
*RT = omgevingstemperatuur
Met de handige schuifregelaar kan het debiet eenvoudigMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model MX20S135 MX10S135 MX06S135
Environmentally Preferable
Inhoud 20 L 10 L 6 L
Temperatuurbereik RT* +10...135 °C RT* +10...135 °C RT* +10...135 °C
Temperatuurstabiliteit ±0,07 °C ±0,07 °C ±0,07 °C
Verwarmingsvermogen 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW
Inwendige b×d×h 228×264×152 mm 255×99×152 mm 110×100×152 mm
Uitwendige b×d×h 342×531×406 mm 342×353×406 mm 206×340×406 mm