Microbiologische veiligheidskasten, klasse II, Bio II Advance Plus
Leverancier: Azbil Telstar Technologies
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 8280 EUR
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Microbiologische veiligheidskasten, klasse II, Bio II Advance Plus
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
De Bio II Advance Plus is ontwikkeld voor optimaal gemak, comfort en veiligheid voor de gebruiker, het monster en het milieu, met minimale afmetingen van de kasten. Bio II Advance Plus bereikt de beste balans tussen externe afmetingen en nuttig werkgedeelte: de Bio II Advance Plus is slechts 759 mm breed en 1260 mm hoog en biedt een werkinhoud van 340 dm³. Deze serie is ontworpen om de beste functies voor biologische veiligheidskasten van klasse II te leveren, biedt een praktische ergonomie en stille werkomgeving, is eenvoudig te reinigen, verbruikt minder energie en is gemakkelijk in service en onderhoud.
  • Innovatief en origineel schuifraam, ontworpen om met één hand eenvoudig te worden aangepast bij een werkopening van 200 mm
  • Bedieningspaneel met internationale kleurcode om de kaststatus aan te geven; het hoofdscherm geeft de mate van filterverstopping en de snelheid van de laminaire stroming aan
  • Automatische besturing door een microprocessor garandeert continu de juiste luchtsnelheid, wat leidt tot lager energieverbruik en minder lawaai
  • Het voorvenster geeft volledige en snelle toegang tot de werkruimte, maakt reiniging eenvoudig en maakt het mogelijk om grote voorwerpen en accessoires in de werkruimte te plaatsen
  • Het werkblad is onderverdeeld in secties die kunnen worden gereinigd en zelfs gesteriliseerd in een autoclaaf
  • Zeer stil, met een geluidsniveau van slechts 58 dB
Bio II Advance Eco Mode zet de kast in stand-bymodus: het monster blijft beschermd terwijl de gebruiker andere taken uitvoert, waardoor energie wordt bespaard door het verlagen van de warmte van de kast en de mate van filterverstopping wordt verminderd. Dit bespaart energie en verlaagt het geluidsniveau en de warmte-emissie.
Het innovatieve en unieke 4F-systeem (Fast, Friendly and eFFicient) is een Telstar systeem voor filtervervanging. Filters zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de voorzijde van de kast; dankzij het gebruik van een uniek onderdeel waarmee de filters snel kunnen worden vastgeklemd en losgemaakt, is de benodigde tijd voor het vervangen van de filters teruggebracht tot vijf minuten.
Constructie: De kasten zijn gemaakt van een 304L roestvrijstalen kamer met afgeronde hoeken en zijkanten van gehard veiligheidsglas. De voorruit is ontspiegeld met UV-bescherming. Het is volledig verzegeld en voorkomt dat de gebruiker wordt blootgesteld aan ontsnapte agressieve stoffen, het monster tegen omgevingsverontreiniging en zorgt ervoor dat het binnenoppervlak van het venster schoon blijft.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Certificaten: De Bio II Advance Plus -kasten zijn onafhankelijk getest en gecertificeerd door de TÜV Nord, de belangrijkste certificerende instantie in Europa, om conformiteit te garanderen met norm EN 12469 voor biologische veiligheidskasten van klasse II (30% uitlaat, 70% recirculatie-eenheid). De Bio II Advance is speciaal geschikt voor het werken met pathogene stoffen van niveau 1, 2 en 3. Bovendien voldoet deze aan de belangrijkste vereisten NSF/ANSI 49 (klasse II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 en AS2252.