Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1573 en 1573 ½, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10314712 10314714 10314744 10314745 10314747 10314751 10314752 10314753 10314766 10314765 10314726
515-6005EA 52.5 EUR
515-6005 515-6006 515-7004 515-7005 515-7006 515-7007 515-7008 515-7009 512-0645 512-0644 512-0610
Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1573 en 1573 ½, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Een snel filterpapier met hoge natsterkte. Hij heeft een zeer glad oppervlak waardoor het eenvoudig is om neerslag af te schrapen of te wassen.
  • Gevouwen filters voor gebruiksgemak bij toepassingen met een conische filtertrechter
Dit uiterst stevig filterpapier heeft een hoge natsterkte dankzij de toevoeging van een kleine hoeveelheid chemisch stabiele hars. Normale kwalitatieve toepassingen zullen niet zorgen voor aanzienlijke onzuiverheden in het filtraat. De harsen bevatten echter wel stikstof, deze klassen zouden dus niet gebruikt mogen worden bij Kjeldahl-bepalingen, en meer.