TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) 99% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
207510250 207511000
ACRO207510250EA 70.3 EUR
ACRO207510250 ACRO207511000
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) 99% voor de biochemie
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
Smeltpunt: 223…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007532
CAS nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4 to 8 (0.1 M at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Specificaties
Environmentally Preferable