Brij® 30
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Brij 30, Laureth-4, Brij L4
216725000 216720025
ACRO216725000EA 85 EUR
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Formule: C₂₀H₄₂O₅
Smeltpunt: 14 °C
Vlampunt: >149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043063
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g