Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Laureth-23, Brij 35
228340010
228342500
228345000
228340051
ACRO228340010EA
109
EUR
ACRO228340010
ACRO228342500
ACRO228345000
ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formule:
(C₂₀H₄₂O₅)n Kookpunt: >100 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 33…40 °C Vlampunt: >149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043063 CAS nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |
Specification Test Results
Appearance | White Waxy pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Antioxidant | without antioxidant |
Impurity | ≤1 ppm free Ethyleneoxide |
Acid value | ≤5 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 40 to 60 mg KOH/g |