Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 0 EUR
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formule: (C₂₀H₄₂O₅)n
Dichtheid: 1,03 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043063
CAS nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %