Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010
402462500
402460025
ACRO402460010EA
37.4
EUR
ACRO402460010
ACRO402462500
ACRO402460025
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Formule:
C₂₂H₄₂O₄ MW: 370.57 g/mol Kookpunt: 210…218 °C (5 mmHg) Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0.924 g/cm³ Vlampunt: 196 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009496 CAS nummer: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |