Ethyl-3-bromopropionate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
409811000 409810250
ACRO409811000EA 134 EUR
ACRO409811000 ACRO409810250
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Ethyl-3-bromopropionate
Formule: C₅H₉BrO₂
Kookpunt: 69…71 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,419 g/cm³
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000251
CAS nummer: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %