1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 140-31-8
Molecular Formula: C6H15N3
Formula Weight: 129.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -19°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 104363
UN No.: 2815
MDL No.: MFCD00005971
Formule:
C₆H₁₅N₃ Kookpunt: 222 °C Smeltpunt: –19 °C Dichtheid: 0,983 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005971 CAS nummer: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 UN: 2815 ADR: 8,III |