Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10567.0B A10567.18 A10567.30
A10567.0BEA 614 EUR
A10567.0B A10567.18 A10567.30
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Purity: 99% CAS No.: 5372-81-6 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2808505
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008427
CAS nummer: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2