5-Nitro-2-furoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10597.06
A10597.14
A10597.22
A10597.06EA
48.2
EUR
A10597.06
A10597.14
A10597.22
5-Nitro-2-furoic acid ≥98%
5-Nitro-2-furoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 645-12-5
Molecular Formula: C5H3NO5
Formula Weight: 157.08
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 139373
Formule:
C₅H₃NO₅ Smeltpunt: 186…188 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003240 CAS nummer: 645-12-5 EINECS: 211-432-6 |