Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10799.09 A10799.18 A10799.30
A10799.09EA 24.5 EUR
A10799.09 A10799.18 A10799.30
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 41727-47-3 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 123-125° Beilstein Reference: 2373854
Formule: C₈H₆Br₂O₃
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016416
CAS nummer: 41727-47-3
EINECS: 255-521-8