Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
A14316.06
A14316.14
A14316.06EA
31.4
EUR
A14316.06
A14316.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formule:
C₉H₇F₃O₂ Kookpunt: 80…82 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,295 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043543 CAS nummer: 2557-13-3 |