5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
A14840.18
A14840.30
A14840.18EA
62.1
EUR
A14840.18
A14840.30
5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
5-Bromo-2-furoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 585-70-6
Molecular Formula: C5H3BrO3
Formula Weight: 190.99
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 118354
Formule:
C₅H₃BrO₃ Smeltpunt: 188…192 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003239 CAS nummer: 585-70-6 EINECS: 209-559-7 |