Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15226.06
A15226.14
A15226.06EA
69.1
EUR
A15226.06
A15226.14
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Methyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 1874-23-3
Molecular Formula: C6H5NO5
Formula Weight: 171.11
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 165132
Formule:
C₆H₅NO₅ Smeltpunt: 78…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051956 CAS nummer: 1874-23-3 |